CLS356536
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Blue Vented Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
cap with Blue Vented Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 50 ea (5 packs of 50)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356536
Capacità
25 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)