CLS356240
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356240
Misura
6 well
Dimensione pozzetto
6 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)