Documenti fondamentali
CLS3558
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiali
polycarbonate (medical grade)
Descrizione
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 3558
Note legali
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)