CLS354637
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 25cm Flasks, sterile
Sinonimo/i:
Vented Screw Cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE flask
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (5 packs of 20)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354637
Compatibilità
for use with Falcon® 25cm Flasks
Descrizione generale
Vented Screw Cap for Falcon® 25cm Flasks, Sterile, 20/Pack, 100/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)