CLS354551
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 150 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354551
Diametro
150 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1