Documenti fondamentali
CLS354522
Corning® BioCoat Laminin Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
cap with Plug Seal Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354522
Capacità
75 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)