Documenti fondamentali
CLS354483
Corning® BioCoat 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)pkg of 24 ea (2 packs of 24)Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nome del prodotto
Corning® BioCoat Growth Factor Reduced Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Materiali
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354483
Dimensione pozzetto
24 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)