CLS353504
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Insert Companion Plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 24
Confezionamento
case of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353504
Misura
24 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)