CLS352063
Corning® Falcon® High-Clarity Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, case of 500
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap snap
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 352063
Capacità
5 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)