Documenti fondamentali
CLS3238
Corning® CellCube® Tubing Adaptor
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC, sterile
Sinonimo/i:
flask accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3238
Compatibilità
for use with Corning HYPERStack 36-layer cell culture vessel
Descrizione generale
  • CellCube Adaptor
  • Aseptic Connector to Male MPC
Applicazioni
Adherent Cell Scale Up
Note legali
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)