Documenti fondamentali
CLS3085
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
DMSO-resistant cyclic-olefin copolymer universal lid, universal fit, non-sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
microplate lid, multiwell plate lid, universal microplate lid, universal multiwell plate lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiali
amber wells
cyclic olefin copolymer (COC)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 25
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3085
Misura
96 or 384 wells
Colore
amber
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Descrizione generale
  • Tinted amber for light-sensitive assays
  • These standard height lids are made of cyclic-olefin which is 100% DMSO-resistant
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Nonsterile
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)