Documenti fondamentali
CLS2572
Corning® Stripwell accessories
"egg crate" strip holder
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 2572
Descrizione generale
The "egg crate" style strip holder is designed for use with any Costar flat bottom strips.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)