Documenti fondamentali
CLS215010L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 10 L
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
Pyrex
colorless
Grado
for chromatography
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 2150-10L
Capacità
10 L
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.