Documenti fondamentali
CLS139780LTC
Corning® GLS 80 polypropylene screw cap with plug seal
orange cap, non-sterile, case of 20
Sinonimo/i:
Corning screw cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 1397-80LTC
Colore
orange cap
Descrizione generale
  • Easy on-off quick relaease cap
  • Cap is sealed by using an integral plug designed to mold against the inside rim of the bottle
  • Audible click once the cap is sealed on the bottle
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)