Documenti fondamentali
NB69
99072802, human brain, Not specified
Sinonimo/i:
NB 69, NB-69
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
NB69, 99072802
Origine biologica
human brain
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human neuroblastoma (Stage III)
Descrizione della linea cellulare
Sample was isolated from a 16 month old male
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Cells can grow in aggregates as well as attached. Split sub-confluent cultures 1:4 using 0.25% tryps
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.