AT-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat prostate
Confezionamento
tube of 5 μg 94101449-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101449-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 62
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Dunning R-3327,dorsal prostatic adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a spontaneous Dunning R-3327 rat prostatic cancer. The cells have been shown to be anaplastic with low metastatic ability and non-responsive to androgen.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4 x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)