C6 Cell Line from rat
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090409, rat nerve (glial tumor), Neuronal
Sinonimo/i:
C-6 Cells, RGC-6 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat nerve (glial tumor)
Descrizione
Rat glial tumor
Confezionamento
tube of 5 μg 92090409-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090409-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 42
Morfologia
Neuronal
Prodotti
S-100 protein, somatotrophin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)