Documenti fondamentali
IL-A2
91072510, Reactivity: Anti-IgG, bovine
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 91072510-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072510-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reattività
Anti-IgG, bovine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against bovine IgG including IgG1 and IgG2. It does not react with bovine IgM.
Immunogeno
Purified bovine IgG
Applicazioni
Determination of bovine immunoglobulin levels
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation..
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)