OK
91021202, opossum kidney, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
product name
OK, 91021202
Origine biologica
opossum kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Insulin, serotonin, alpha 2-adrenergic parathy. Hormone
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
American Opossum, kidney
Descrizione della linea cellulare
Derived from proximal tubule of a kidney taken from an adult female opossum. Cells retain proximal tubule function. Possesses the following receptors: α 2 - adrenergic, insulin, serotonin, parathyroid hormone and atrial natriuretic factor.
Applicazioni
Kidney function studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.