H25B10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 90120615-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90120615-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
NS1
Reattività
Anti-Hepatitis B Surface Antigen
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x Mouse spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against hepatitis B surface antigen.
Immunogeno
Hepatitis B virus surface antigen
Applicazioni
Immunochiognosis
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)