HEPM
90120505, human palate epithelium. Established from palatal shelves.
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HEPM, 90120505
Origine biologica
human mouth (embryonic)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human embryonic palatal mesenchyme
Descrizione della linea cellulare
Established from embryonic palatal shelves. The cells are very sensitive to the stimulating effect of EGF with respect to proliferation, incorporation of thymidine and ornithine decarboxylase.
Applicazioni
Proliferation studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)