G-402
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 90112715-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112715-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 47
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian renal leiomyoblastoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a tumour of a 9 month old female Caucasian. Highly transformed and grows in soft agar.
Applicazioni
Transformation and tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Change medium every 4 days.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)