Documenti fondamentali
CCD-37Lu
90110513, human lung, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
CCD-37Lu, 90110513
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from a lung explant of a 4 year old Caucasian female who died as a result of congestive heart disease.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.