L-M (TK-)
90083001, mouse connective tissue, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
L-M (TK-), 90083001
Origine biologica
mouse connective tissue
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 45; hyperdiploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C34/An connective tissue
Descrizione della linea cellulare
Derived from a sub-line of a BUdR resistant strain of the L-M mouse fibroblast cell line. This cell line has potential for use in genetic and biochemical studies including somatic cell hybridisation and gene transfer.
Applicazioni
Gene transfer, genetic, biochemical and hybridisation studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)