DHD/K12/TRb
90062901
Origine biologica
rat colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Rat colonic carcinoma
Descrizione della linea cellulare
This cell line has properties essential for study of metastasis of colon carcinomas; a reproducible pattern of metastatic behaviour and ability to be propagated both in vitro and in vivo to facilitate identification of biochemical correlates of metastasis.
Applicazioni
Metastasis studies
Terreno di coltura
DMEM + F10 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or 2% Rat Serum.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.