Documenti fondamentali
CCRF-SB
89090405, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human blood
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
2n = 46
Morfologia:
Lymphoblastoid
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
CCRF-SB, 89090405
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian acute lymphoblastic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A B lymphoblastoid line obtained from the peripheral blood of an 11 year old boy with acute lymphoblastic leukaemia. Appear free of virus particles by electron microscopy. Do not synthesise immunoglobulins. Grown in continuous spinner culture for 6 months. HLA profile: A1, A2, B12, B17, Cw2.
Applicazioni
HLA profile studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3x10,000 to 1x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cultures can tolerate high densities i.e. 1-2x1,000,000 cells/ml.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)