ED2
Reactivity: Anti-Macrophage, rat, 89040702
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 89040702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040702-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-Macrophage, rat
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises a membrane antigen of rat tissue macrophages and identifies a sub-population distinct from that recognised by the ED3 antibody.
Immunogeno
Wistar rat spleen cells
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)