Documenti fondamentali
A 172
88062428, human nerve, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human nerve
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
Morfologia:
Not specified
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
A 172, 88062428
Origine biologica
human nerve
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human glioblastoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a glioblastoma removed from a 53 year old male. Non-tumourigenic in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C (medium renewal every 2-3 days recommended).
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)