Documenti fondamentali
AFRC IAH-CC38
Reactivity: Anti-CD6, bovine, 88022413
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS1
Reattività
Anti-CD6, bovine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the BoCD6 antigen, which is the bovine equivalent of CD6.
Immunogeno
Bovine thymocytes
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Thymidine (HT) supplement + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)