P1Bb1.1 (DBA/2)
87121102, mouse breast, Mastocytoma
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
P1Bb1.1 (DBA/2), 87121102
Origine biologica
mouse breast
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Mastocytoma
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse DBA/2 mastocytoma
Descrizione della linea cellulare
A spontaneous TK- mutant of mastocytoma P815.X2, resistant to BUdR. BUdR is necessary in the growth media to avoid revertants.
Applicazioni
Resistance, mutation and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)