Documenti fondamentali
FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
mouse breast
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Lymphoblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
FM3A, 87100804
Origine biologica
mouse breast
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C3H mammary carcinoma
Descrizione della linea cellulare
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)