LoVo Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
Sinonimo/i:
LoVo Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 87060101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87060101-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 49, (2n=46)
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.