MPK
87032604, mini pig kidney, Fibroblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MPK, 87032604
Origine biologica
mini pig kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 38, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Minipig kidney
Descrizione della linea cellulare
Established from the kidney of a 118 day old foetal minipig. The cells are susceptible to some arboviruses and leptospiras and highly refractory to Chlamydia spp. and meningopneumonitis.
Applicazioni
Virus studies: arboviruses
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)