Documenti fondamentali
3T6 Swiss Albino
86120801, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
3T6 Swiss Albino, 86120801
Origine biologica
mouse embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 40
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Collagen and hyaluronic acid
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Product has lost contact inhibition
Origine della linea cellulare
Mouse Swiss Albino embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from Swiss mouse embryos this cell line secretes collagen and hyaluronic acid. Unlike 3T3, the 3T6 line is not contact inhibited.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.