Documenti fondamentali
RD
85111502, human embryo, Spindle shaped
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
RD, 85111502
Origine biologica
human embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 56
Morfologia
Spindle shaped
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian embryo rhabdomyosarcoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a malignant embryonal rhabdomyosarcoma from a 7 year old Caucasian female. Also designated TE 32 and 130T in the literature
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.