Documenti fondamentali
HTC (BUdR)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
rat liver
Confezionamento
tube of 5 μg 85061110-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061110-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 66
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat liver hepatoma
Descrizione della linea cellulare
Clone of the original HTC hepatoma (Sigma Catalogue number. 93120108) rendered resistant to 10ug/ml BUdR, which must be grown in HAT. The cells are used in enzyme induction studies.
Applicazioni
Enzymatic studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1%HAT + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)