P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse
85011420, mouse blood, Not specified
Sinonimo/i:
Hybridoma cell line, Mouse cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse, 85011420
Origine biologica
mouse blood
Descrizione
Mouse BALB/c myeloma
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse BALB/c myeloma
Descrizione della linea cellulare
P3X63Ag8.653 is a non-Ig-secreting or synthesising subclone of P3X63.Ag8. Comparable to other myeloma lines used for fusions relating to growth properties, fusion frequency and stability of resulting hybrids.
Applicazioni
Fusion partner, growth factors and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)