S1814.PB5
85011402, human embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
S1814.PB5, 85011402
Origine biologica
human embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Human embryo fibroblast cell line.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells should also grow in DMEM or RPMI 1640. This cell line also grow well in HAT.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)