HCA-7 Colony 11
9071506, human colon, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HCA-7 Colony 11, 09071506
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Near diploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human colorectal adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Subpopulations isolated from the HCA-7 cell line.
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,12
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,12
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Terreno di coltura
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Esclusione di responsabilità
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)