KARPAS 1718
08072401, human spleen (lymphoma), Single round to polymorphic cells growing in suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
KARPAS 1718, 08072401
Origine biologica
human spleen (lymphoma)
Confezionamento
tube of 5 μg 08072401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08072401-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Single round to polymorphic cells growing in suspension
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,13
D13S317: 8,13
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 14
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)