Documenti fondamentali
C6-BU-1
8062563, rat brain, fibroblastic/fusiform
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
C6-BU-1, 08062563
Origine biologica
rat brain
Confezionamento
tube of 5 μg 08062563-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062563-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
modal No. of chromosomes is 42
Morfologia
fibroblastic/fusiform
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat glioma x rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
A 8-bromodeoxybromidine resistant mutant of the rat glioma cell line C6. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice and Wistar rats. Strain rattus norvegicus
Applicazioni
Used in the generation of cell hybrids.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1mM 8-bromodeoxyuridine. The cells can be grown in the absence of bromodeoxyuridine.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)