CAS9BST
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Selezione
ampicillin
blasticidin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Applicazioni
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componenti
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
Linkage
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)