Key Documents
C9400
Sigma-Aldrich
Calcium Ionophore A23187
Sinonimo/i:
A23187, Antibiotic A 23187, Calimycin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H36Mg0.5N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.77
Beilstein:
6765085
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
fungi
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Mg]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Mg/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
XBWKBTZDBYFEMH-UIOMRPQBSA-L
Applicazioni
Ionophore highly selective for Ca2+. Potentiates responses to NMDA but not quisqualate. In cell culture, stimulates nitric oxide production by calmodulin-dependent constitutive nitric oxide synthase. Used to study effects of elevated intracellular calcium on mitochondrial function and intrinsic apoptosis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3