C7855
Anti-Cdh1 antibody,Mouse monoclonal
clone DCS-266, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CDC20C, Anti-CDH1, Anti-FZR, Anti-FZR2, Anti-HCDH, Anti-HCDH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DCS-266, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a HeLa cell nuclear extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol