C6719
Croton oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Croton tiglium L)
Livello qualitativo
Stato
viscous liquid
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
oils
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)