C4490
Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Caveolin-1, Anti-VIP21
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 22 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HUVEC cell line
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of the human endothelial ECV304 cell line and the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?