C3483
Cytochrome c from human heart
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human heart
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
11 kDa by SDS-PAGE
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CYCS(54205) , CYCSL1(157317)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
In addition to its function in electron transport, cytochrome c acts as an apoptosis-triggering agent, forming the apoptosome with apoptosis protease-activating factor-1 (Apaf-1) and activating the caspase cascade. The two functions are finely tuned by phosphorylation of Tyr residues at position 48 and/or 97. One recent report provides suggestive evidence that phosphorylation at Tyr48 switches off the apoptotic effect.
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.