C3470
Anti-Connexin-32 (265-279) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMTX, Anti-CMTX1, Anti-CX32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:600 using rat liver tissue
microarray: suitable
western blot: 1:600 using a rat liver membrane preparation
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJB1(2705)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gjb1(29584)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics