C-27435
Adipocyte Nutrition Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Recommended for:
Human Adipocytes
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.