C2081
Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-α-Catenin, Alpha Catenin Antibody, Alpha Catenin Antibody - Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen ~102 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
several mammalian species
tecniche
dot blot: suitable using α-catenin peptide amino acids 890-901 conjugated to BSA
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using bovine kidney sections
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells extract
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNA1(1495)
mouse ... Ctnna1(12385)
rat ... Ctnna1(307505)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in dot blot immunoassay
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunofluorescence staining
- in coimmunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)